Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC909040-1G PC909040-5G
APOSPC909040-1GEA 0 EUR
APOSPC909040-1G APOSPC909040-5G
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected
Formula: C₁₀H₁₉BF₃N₂O₂·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566514
Núm. CAS: 936329-97-4