2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 119 EUR
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
MW: 188,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399853
Núm. CAS: 888739-67-1