3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909130-1G PC909130-5G
APOSPC909130-1GEA 134 EUR
APOSPC909130-1G APOSPC909130-5G
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅FN₂O
MW: 164,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16875565
Núm. CAS: 1262412-83-8