5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909133-10G
PC909133-1G
PC909133-5G
APOSPC909133-10GEA
935
EUR
APOSPC909133-10G
APOSPC909133-1G
APOSPC909133-5G
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline
Formula:
C₉H₁₁FN₂O₂ MW: 198,194 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16744200 Núm. CAS: 951667-98-4 |