6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Fluoro-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC909146-5G
APOSPC909146-5GEA 248 EUR
APOSPC909146-5G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12913844
Núm. CAS: 395673-46-8