5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909622-1G PC909622-5G
APOSPC909622-1GEA 190 EUR
APOSPC909622-1G APOSPC909622-5G
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₁H₉FN₂
MW: 188,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802132
Núm. CAS: 866620-27-1