5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909623-1G PC909623-5G
APOSPC909623-1GEA 190 EUR
APOSPC909623-1G APOSPC909623-5G
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₁H₉FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802133
Núm. CAS: 503536-73-0