7,8-Difluorochroman-4-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC909653-1G PC909653-5G
APOSPC909653-1GEA 130 EUR
APOSPC909653-1G APOSPC909653-5G
7,8-Difluorochroman-4-one 97%
7,8-Difluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11518476
Núm. CAS: 890840-90-1