1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC909882-250MG PC909882-5G
APOSPC909882-250MGEA 78.3 EUR
APOSPC909882-250MG APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13689265
Núm. CAS: 1233952-97-0