2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC910102-100MG PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC910102-100MG APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14702313
Núm. CAS: 1211515-87-5