2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910219-1G PC910219-5G
APOSPC910219-1GEA 74.1 EUR
APOSPC910219-1G APOSPC910219-5G
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol
Formula: C₅H₃ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189882
Núm. CAS: 1196153-96-4