4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-1GEA 806 EUR
APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
MW: 160,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706859
Núm. CAS: 246029-17-4