2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910274-1G PC910274-250MG
APOSPC910274-1GEA 364 EUR
APOSPC910274-1G APOSPC910274-250MG
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol
Formula: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18451422
Núm. CAS: 126120-86-3