Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910289-1G PC910289-5G
APOSPC910289-1GEA 219 EUR
APOSPC910289-1G APOSPC910289-5G
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406844
Núm. CAS: 1214387-36-6