2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 377 EUR
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397426
Núm. CAS: 1071156-25-6