5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC910388-100MG PC910388-250MG
APOSPC910388-100MGEA 46.4 EUR
APOSPC910388-100MG APOSPC910388-250MG
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18208093
Núm. CAS: 1260008-29-4