8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC910430-100MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 279 EUR
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24539414
Núm. CAS: 1432322-85-4