7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Fluoro-1-methylindoline-2,3-dione
PC910563-5G
APOSPC910563-5GEA 82.8 EUR
APOSPC910563-5G
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21984607
Núm. CAS: 875003-43-3