5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910578-1G PC910578-250MG
APOSPC910578-1GEA 492 EUR
APOSPC910578-1G APOSPC910578-250MG
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆F₂N₂O₂
MW: 176,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827721
Núm. CAS: 1204298-65-6