3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910627-1G PC910627-250MG
APOSPC910627-1GEA 209 EUR
APOSPC910627-1G APOSPC910627-250MG
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17004957
Núm. CAS: 1243481-34-6