7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910741-1G
PC910741-250MG
APOSPC910741-1GEA
940
EUR
APOSPC910741-1G
APOSPC910741-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formula:
C₉H₇FN₂O₂ MW: 194,162 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23105805 Núm. CAS: 869475-52-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...