7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
PC910746-1G PC910746-5G
APOSPC910746-1GEA 36.4 EUR
APOSPC910746-1G APOSPC910746-5G
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954843
Núm. CAS: 76088-98-7