3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 632 EUR
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803197
Núm. CAS: 944998-14-5