1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910753-1G PC910753-250MG
APOSPC910753-1GEA 806 EUR
APOSPC910753-1G APOSPC910753-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine
Formula: C₈H₉F₃N₂
MW: 190,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11178764
Núm. CAS: 1094372-75-4