5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 854 EUR
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257659
Núm. CAS: 1256790-33-6