3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 0 EUR
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Pto. Ebullición: 160…162 °C (15 mm Hg)
Pto. de fusión: 81…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01814881
Núm. CAS: 586-22-1