4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910856-1G PC910856-5G
APOSPC910856-1GEA 168 EUR
APOSPC910856-1G APOSPC910856-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formula: C₁₀H₈FNS
MW: 193.241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00518914
Núm. CAS: 450-29-3