N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910857-1G PC910857-5G
APOSPC910857-1GEA 219 EUR
APOSPC910857-1G APOSPC910857-5G
N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine 98%
N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine
Formula: C₁₂H₁₆FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08674991
Núm. CAS: 85952-78-9