N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 219 EUR
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formula: C₁₁H₁₆FN
MW: 181,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11139645
Núm. CAS: 1019578-68-7