Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-fluoronicotinate
PC910913-1G PC910913-5G
APOSPC910913-1GEA 31.9 EUR
APOSPC910913-1G APOSPC910913-5G
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698241
Núm. CAS: 113898-56-9