Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl (3-fluorophenyl)glycinate
PC910928-5G
APOSPC910928-5GEA 186 EUR
APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11152956
Núm. CAS: 2573-30-0