5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910935-1G PC910935-5G
APOSPC910935-1GEA 0 EUR
APOSPC910935-1G APOSPC910935-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261229
Núm. CAS: 59562-68-4