1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910936-1G PC910936-5G PC910936-10G
APOSPC910936-1GEA 145 EUR
APOSPC910936-1G APOSPC910936-5G APOSPC910936-10G
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one 98%
1,1,1-trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-one
Formula: C₈H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00487346
Núm. CAS: 370-06-9