3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC911050-100MG PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC911050-100MG APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16556245
Núm. CAS: 1232431-41-2