1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911085-1G PC911085-250MG PC911085-500MG
APOSPC911085-1GEA 783 EUR
APOSPC911085-1G APOSPC911085-250MG APOSPC911085-500MG
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine
Formula: C₁₈H₂₄FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840049
Núm. CAS: 887344-22-1