(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
PC911111-1G PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA 137 EUR
APOSPC911111-1G APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
MW: 158.076 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02322998
Núm. CAS: 675-67-2