4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911116-1G PC911116-5G
APOSPC911116-1GEA 0 EUR
APOSPC911116-1G APOSPC911116-5G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971110
Núm. CAS: 1046462-99-0