7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC911133-100MG PC911133-250MG
APOSPC911133-100MGEA 335 EUR
APOSPC911133-100MG APOSPC911133-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739166
Núm. CAS: 173998-63-5