2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 256 EUR
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10029158
Núm. CAS: 5319-43-7