2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC911159-1G PC911159-5G
APOSPC911159-1GEA 0 EUR
APOSPC911159-1G APOSPC911159-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870090
Núm. CAS: 1202751-82-3