(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
PC911186-1G PC911186-250MG
APOSPC911186-1GEA 783 EUR
APOSPC911186-1G APOSPC911186-250MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253715
Núm. CAS: 174770-74-2