5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007843
Núm. CAS: 105391-69-3