2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911251-1G
PC911251-250MG
APOSPC911251-1GEA
754
EUR
APOSPC911251-1G
APOSPC911251-250MG
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₈FNO₂ MW: 193,174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800431 Núm. CAS: 948015-67-6 |