2-(Trifluoroacetyl)pyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911318-1G PC911318-5G
APOSPC911318-1GEA 190 EUR
APOSPC911318-1G APOSPC911318-5G
2-(Trifluoroacetyl)pyridine 96%
2-(Trifluoroacetyl)pyridine
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07380748
Núm. CAS: 33284-17-2