3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911333-250MG PC911333-5G
APOSPC911333-250MGEA 49.3 EUR
APOSPC911333-250MG APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21607478
Núm. CAS: 1269232-93-0