4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC911387-1G PC911387-250MG
APOSPC911387-1GEA 227 EUR
APOSPC911387-1G APOSPC911387-250MG
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine
Formula: C₁₁H₁₄FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05189920
Núm. CAS: 104774-88-1