4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC911409-1G
PC911409-250MG
APOSPC911409-1GEA
584
EUR
APOSPC911409-1G
APOSPC911409-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formula:
C₉H₅FN₂ MW: 160,148 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15527152 Núm. CAS: 1260759-82-7 |