4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 577 EUR
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658314
Núm. CAS: 368426-73-7