4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC911423-1G PC911423-500MG
APOSPC911423-1GEA 1430 EUR
APOSPC911423-1G APOSPC911423-500MG
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formula: C₇H₁₁F₂N·ClH
MW: 183,627 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20669267
Núm. CAS: 1282532-00-6