2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC911877-100MG PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA 364 EUR
APOSPC911877-100MG APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27939127
Núm. CAS: 1382786-22-2